Print…
Trimethylene bis(4-aminobenzoate) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1646-25G T1646-100G
TCIAT1646-25GEA 44 EUR
TCIAT1646-25G TCIAT1646-100G
Trimethylene bis(4-aminobenzoate) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Trimethylene bis(4-aminobenzoate)
Fórmula: C₁₇H₁₈N₂O₄
Número MDL : MFCD00129765
Número CAS: 57609-64-0
EINECS: 260-847-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b1deace56f40ea5e08d09f2f55028e8e800115&vid=c5b1deace56f40ea5e08d09f2f55028e8e800115&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency