Print…
Triphenylsulphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1609-1G T1609-100MG T1609-5G
TCIAT1609-1GEA 240 EUR
TCIAT1609-1G TCIAT1609-100MG TCIAT1609-5G
Triphenylsulphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Triphenylsulphonium bromide
Fórmula: C₁₈H₁₅BrS
Peso Molecular: 343.28 g/mol
Ponto de Fusão: 293°C
Número MDL : MFCD00428762
Número CAS: 3353-89-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %