Print…
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic Acid (S)-2-Methylbutyl Ester
T1595-25G T1595-5G
TCIAT1595-25GEA 167 EUR
TCIAT1595-25G TCIAT1595-5G
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (por GC)
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₈O₃S
Número MDL : MFCD00013399
Número CAS: 38261-81-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %