Print…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
T1591-25G T1591-5G
TCIAT1591-25GEA 305 EUR
TCIAT1591-25G TCIAT1591-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (por análise titulométrica)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
Fórmula: C₁₅H₂₆N₂O₂S
Peso Molecular: 298.45 g/mol
Ponto de Fusão: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00014750
Número CAS: 39085-59-1
EINECS: 254-282-7
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 95.0 %