Print…
Tris(2-cyanoethyl)amine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3',3''-Nitrilotripropionitrile, 3,3',3''-Nitrilotripropanenitrile
T1577-25G T1577-5G
TCIAT1577-25GEA 290 EUR
TCIAT1577-25G TCIAT1577-5G
Tris(2-cyanoethyl)amine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Tris(2-cyanoethyl)amine
Fórmula: C₉H₁₂N₄
Peso Molecular: 176.22 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00671575
Número CAS: 7528-78-1
UN: 2923
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency