Print…
Trimethylsulphonium hydroxide 0.2 mol/L em metanol reagente metilante
Fornecedor: TCI
Perigo
T1576-25ML T1576-5ML
TCIAT1576-25MLEA 110 EUR
TCIAT1576-25ML TCIAT1576-5ML
Trimethylsulphonium hydroxide 0.2 mol/L em metanol reagente metilante
Trimethylsulphonium Hydroxide
Fórmula: C₃H₁₀OS
Ponto de Inflamação: 11°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00216756
Número CAS: 17287-03-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5ca8a1618c392e2503dfed364a842e76f893a2&vid=3792476a3707a93c8bad3fe711b0ccdf940c2242&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.20 to 0.23 mol/L
High boiling impurities to pass test