Print…
Tropolone tosylate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Oxocyclohepta-1,3,5-trien-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 2-Toluenesulphonyloxytropone, 2-Tosyloxytropone
T1574-25G T1574-5G
TCIAT1574-25GEA 417 EUR
TCIAT1574-25G TCIAT1574-5G
Tropolone tosylate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Tropolone tosylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄S
Número MDL : MFCD00671574
Número CAS: 38768-08-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Ester Value) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Dioxane almost transparency