Tetraethylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T1569-25G
T1569-500G
TCIAT1569-25GEA
16
EUR
TCIAT1569-25G
TCIAT1569-500G
Tetraethylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Tetraethylene glycol diacrylate
Fórmula:
C₁₄H₂₂O₇ Ponto de Inflamação: 185°C |
Número MDL :
MFCD00008630 Número CAS: 17831-71-9 EINECS: 241-789-3 UN: 1760 ADR: 8,III |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...