Print…
Tetraisopropylthiuram disulphide ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(diisopropylthiocarbamoyl) Disulphide
T1555-25G T1555-5G
TCIAT1555-25GEA 439 EUR
TCIAT1555-25G TCIAT1555-5G
Tetraisopropylthiuram disulphide ≥98.0% (por base de azoto total)
Tetraisopropylthiuram disulphide
Fórmula: C₁₄H₂₈N₂S₄
Número MDL : MFCD00009860
Número CAS: 4136-91-8
Encomendar
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C