Print…

3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

T1554-1G T1554-100MG
TCIAT1554-1GEA 356 EUR
TCIAT1554-1G TCIAT1554-100MG
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide
Fórmula: C₈H₁₅NO
Ponto de ebulição: 73 °C
Ponto de Fusão: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010542
Número CAS: 10135-38-3

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR