Print…
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1553-25G T1553-5G
TCIAT1553-25GEA 286 EUR
TCIAT1553-25G TCIAT1553-5G
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride ≥85.0% (por análise titulométrica)
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Fórmula: C₁₀H₂₂BNO₆
Número MDL : MFCD00012196
Número CAS: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 85.0 %