Print…
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-Furanyloxy)trimethylsilane
T1536-25G T1536-5G
TCIAT1536-25GEA 711 EUR
TCIAT1536-25G TCIAT1536-5G
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyloxy)furan
Fórmula: C₇H₁₂O₂Si
Peso Molecular: 156.26 g/mol
Ponto de ebulição: 50°C
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011729
Número CAS: 61550-02-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %