Print…
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (por GC) para determinação de e.e. por RMN
Fornecedor: TCI
Atenção
T1521-1G T1521-100MG
TCIAT1521-1GEA 472 EUR
TCIAT1521-1G TCIAT1521-100MG
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol ≥99.0% (por GC) para determinação de e.e. por RMN
(S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
Fórmula: C₁₆H₁₁F₃O
Número MDL : MFCD00062968
Número CAS: 60646-30-2
EINECS: 262-348-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 134.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)