Print…
(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triphenyl(2-trimethylsilylethyl)phosphonium Iodide
T1510-5G T1510-1G
TCIAT1510-5GEA 219 EUR
TCIAT1510-5G TCIAT1510-1G
(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Trimethylsilylethyl)triphenylphosphonium Iodide
Fórmula: C₂₃H₂₈IPSi
Peso Molecular: 490.44 g/mol
Número MDL : MFCD00191591
Número CAS: 63922-84-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C