Print…
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: TPEN, N1,N1,N2,N2-Tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine, Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
T1487-1G T1487-5G
TCIAT1487-1GEA 110 EUR
TCIAT1487-1G TCIAT1487-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Fórmula: C₂₆H₂₈N₆
Número MDL : MFCD00036918
Número CAS: 16858-02-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %