Print…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: SEM-triphenylphosphonium Chloride, Triphenyl((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)phosphonium chloride
T1458-25G T1458-5G
TCIAT1458-25GEA 322 EUR
TCIAT1458-25G TCIAT1458-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyltriphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₄H₃₀ClOPSi
Número MDL : MFCD00043159
Número CAS: 82495-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fa6e35579f92a795fe15943b6f5087e8dbb50a&vid=96fa6e35579f92a795fe15943b6f5087e8dbb50a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %