Print…
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tosyl-L-phenylalanine, Tos-Phe-OH
T1443-25G T1443-5G
TCIAT1443-25GEA 57 EUR
TCIAT1443-25G TCIAT1443-5G
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid
Fórmula: C₁₆H₁₇NO₄S
Número MDL : MFCD00037251
Número CAS: 13505-32-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e166b47bc32243d499a9b0e0bf495d6cf60e0ef2&vid=e166b47bc32243d499a9b0e0bf495d6cf60e0ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.5 to -3.0 deg (C=4.5, Acetone)