Print…
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1442-1G T1442-5G
TCIAT1442-1GEA 35 EUR
TCIAT1442-1G TCIAT1442-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (por análise titulométrica)
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Fórmula: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043300
Número CAS: 42152-46-5
EINECS: 255-686-6
UN: 3175
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %