Print…

Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 28 EUR
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (por GC)
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Fórmula: C₁₁H₁₆
Ponto de ebulição: 209°C
Número MDL : MFCD00153968
Número CAS: 91465-71-3

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR