Print…
(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1369-1G T1369-25G
TCIAT1369-1GEA 48 EUR
TCIAT1369-1G TCIAT1369-25G
(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₉F₃N₂O
Número MDL : MFCD02094762
Número CAS: 141043-16-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=1,H2O)
Solubility in Water almost transparency