Print…
(3S)-(-)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1366-1G T1366-25G
TCIAT1366-1GEA 48 EUR
TCIAT1366-1G TCIAT1366-25G
(3S)-(-)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(3S)-(-)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₉F₃N₂O
Número MDL : MFCD00143195
Número CAS: 132883-43-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 236.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -29.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency