Print…
Methyltri-n-octylammonium chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1365-25G T1365-500G
TCIAT1365-25GEA 78 EUR
TCIAT1365-25G TCIAT1365-500G
Methyltri-n-octylammonium chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Methyltri-n-octylammonium chloride
Fórmula: C₂₅H₅₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011862
Número CAS: 5137-55-3
EINECS: 225-896-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb71f655d1eebd5f8befcf45e938d124e7e1d0e&vid=a97bd16303f549c4d3af9bd4284e367b729ef33d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Drying loss max. 2.0 %