Print…
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
T1363-25G T1363-100G
TCIAT1363-25GEA 59 EUR
TCIAT1363-25G TCIAT1363-100G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Fórmula: C₂₁H₁₉O₂P
Número MDL : MFCD00008455
Número CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf7cf4e13f7ecb27082d35eabddfea1299ed244a&vid=bf7cf4e13f7ecb27082d35eabddfea1299ed244a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C