Print…
Tris(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1361-25G T1361-5G
TCIAT1361-25GEA 119 EUR
TCIAT1361-25G TCIAT1361-5G
Tris(4-bromophenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Tris(4-bromophenyl)amine
Fórmula: C₁₈H₁₂Br₃N
Peso Molecular: 482.01 g/mol
Número MDL : MFCD00009665
Número CAS: 4316-58-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0752a0602cb3463cf697bc960ed0fae62498c8e&vid=a0752a0602cb3463cf697bc960ed0fae62498c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency