Print…
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PEGDMA, Polyethylene Glycol Dimethacrylate average Mn 550, PEG dimethacrylate, Polyethylene Glycol Dimethacrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
T1352-25G T1352-500G
TCIAT1352-25GEA 17 EUR
TCIAT1352-25G TCIAT1352-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 estabilizada
Polyethylene glycol dimethacrylate
Fórmula: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Ponto de Inflamação: 192°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014932
Número CAS: 25852-47-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 3.0 to 5.0