Print…

6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

T1347-25G T1347-5G
TCIAT1347-25GEA 274 EUR
TCIAT1347-25G TCIAT1347-5G
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one ≥97.0% (por GC)
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocyclohepten-5-one
Fórmula: C₁₁H₁₂O
Ponto de ebulição: 270°C
Número MDL : MFCD00004144
Número CAS: 826-73-3
EINECS: 212-558-4

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR