Print…
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)aniline, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-p-anisidine
T1326-1G T1326-5G
TCIAT1326-1GEA 86 EUR
TCIAT1326-1G TCIAT1326-5G
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃NO
Número MDL : MFCD00143198
Número CAS: 1494-26-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency