Print…
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Methoxyethyl Ester
T1303-25G T1303-500G T1303-100G
TCIAT1303-25GEA 53 EUR
TCIAT1303-25G TCIAT1303-500G TCIAT1303-100G
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄S
Ponto de ebulição: 141°C
Ponto de Fusão: 10°C
Número MDL : MFCD00025910
Número CAS: 17178-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&vid=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %