Print…
Tetrabutylammonium bifluoride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutylammonium Hydrogen Difluoride
T1295-25G T1295-5G
TCIAT1295-25GEA 394 EUR
TCIAT1295-25G TCIAT1295-5G
Tetrabutylammonium bifluoride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium bifluoride
Fórmula: C₁₆H₃₇F₂N
Peso Molecular: 281.48 g/mol
Número MDL : MFCD00077877
Número CAS: 23868-34-0
UN: 1760
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %