Print…
Tetrabutylammonium thiocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammonium Rhodanide
T1278-25G T1278-250G
TCIAT1278-25GEA 71 EUR
TCIAT1278-25G TCIAT1278-250G
Tetrabutylammonium thiocyanate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium thiocyanate
Fórmula: C₁₇H₃₆N₂S
Peso Molecular: 300.55 g/mol
Número MDL : MFCD00012140
Número CAS: 3674-54-2
EINECS: 222-943-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 124.0 deg-C