Print…
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4',4''-(Ethane-1,1,1-triyl)triphenol
T1254-25G T1254-500G T1254-100G
TCIAT1254-25GEA 35 EUR
TCIAT1254-25G TCIAT1254-500G TCIAT1254-100G
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Fórmula: C₂₀H₁₈O₃
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00012180
Número CAS: 27955-94-8
EINECS: 405-800-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa433415b51ca61559c999839f735b8fbb2fae7&vid=caa433415b51ca61559c999839f735b8fbb2fae7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity