Print…
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1241-1G T1241-25G
TCIAT1241-1GEA 20 EUR
TCIAT1241-1G TCIAT1241-25G
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅S
Número MDL : MFCD06809725
Número CAS: 57057-80-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -38.0 deg (C=5, CHCl3)