Print…
Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1240-25G T1240-5G
TCIAT1240-25GEA 112 EUR
TCIAT1240-25G TCIAT1240-5G
Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetramethylammonium sulphate
Fórmula: C₈H₂₄N₂O₄S
Peso Molecular: 244.35 g/mol
Ponto de Fusão: 285°C
Número MDL : MFCD00012139
Número CAS: 14190-16-0
EINECS: 238-043-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %