Print…
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
T1216-25G T1216-5G
TCIAT1216-25GEA 1639 EUR
TCIAT1216-25G TCIAT1216-5G
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Vinyl trifluoroacetate
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 42°C
Ponto de Inflamação: –31°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003561
Número CAS: 433-28-3
EINECS: 207-088-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %