Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Toluenethiosulphonic acid Potassium Salt
T1185-25G
T1185-5G
TCIAT1185-25GEA
80
EUR
TCIAT1185-25G
TCIAT1185-5G
Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium-p-toluenethiosulphonate
Fórmula:
C₇H₈O₂S₂ Ponto de Fusão: 229°C |
Número MDL :
MFCD00003547 Número CAS: 28519-50-8 EINECS: 249-065-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Drying loss | 5.0 to 9.0 % |