Print…
2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(2-Thienyl)acrylic Acid
T1138-25G T1138-5G
TCIAT1138-25GEA 211 EUR
TCIAT1138-25G TCIAT1138-5G
2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Thiopheneacrylic acid
Fórmula: C₇H₆O₂S
Número MDL : MFCD00005455
Número CAS: 15690-25-2
Encomendar
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C