Print…
Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Terephthalic Acid Monomethyl Ester Potassium Salt
T1083-25G T1083-500G
TCIAT1083-25GEA 28 EUR
TCIAT1083-25G TCIAT1083-500G
Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium monomethyl terephthalate
Fórmula: C₉H₈O₄
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Número MDL : MFCD00058989
Número CAS: 42967-55-5
EINECS: 256-027-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %