Print…
4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide ≥97.0% (por análise titulométrica) agente protetor de hidroxila
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris[4-(phenylcarbonyloxy)phenyl]methyl Bromide
T1071-25G T1071-5G
TCIAT1071-25GEA 1202 EUR
TCIAT1071-25G TCIAT1071-5G
4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide ≥97.0% (por análise titulométrica) agente protetor de hidroxila
4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide
Fórmula: C₄₀H₂₇BrO₆
Número MDL : MFCD00010302
Número CAS: 86610-66-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C