Print…
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1006-25G T1006-100G
TCIAT1006-25GEA 102 EUR
TCIAT1006-25G TCIAT1006-100G
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole ≥99.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Ponto de ebulição: 186°C
Número MDL : MFCD00004959
Número CAS: 942-01-8
EINECS: 213-385-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency