Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T0981-25ML
T0981-250ML
TCIAT0981-25MLEA
70
EUR
TCIAT0981-25ML
TCIAT0981-250ML
Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (por GC)
Trimethyl orthovalerate
Fórmula:
C₈H₁₈O₃ Ponto de ebulição: 164°C Ponto de Inflamação: 55°C |
Número MDL :
MFCD00008481 Número CAS: 13820-09-2 EINECS: 237-496-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.9240 to 0.9260 |
Refractive index n20/D | 1.4090 to 1.4110 |