Print…
Triethyl orthovalerate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0977-25ML T0977-250ML
TCIAT0977-25MLEA 118 EUR
TCIAT0977-25ML TCIAT0977-250ML
Triethyl orthovalerate ≥95.0% (por GC)
Triethyl orthovalerate
Fórmula: C₁₁H₂₄O₃
Ponto de ebulição: 50°C
Número MDL : MFCD00059383
Número CAS: 919-29-9
EINECS: 213-047-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %