Print…
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% em metanol para transesterificação de glicerídeo
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-TFPTAH, Trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium Hydroxide, Trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium Hydroxide
T0961-25ML T0961-100ML
TCIAT0961-25MLEA 270 EUR
TCIAT0961-25ML TCIAT0961-100ML
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide 5% em metanol para transesterificação de glicerídeo
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₀H₁₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059473
Número CAS: 68254-41-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a9323af3c867065a30949f88924c54c7c2043e&vid=195bcf9781fd086fbc799524226fa588cbfe1b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.5 w/w%
High boiling impurities to pass test