Print…
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
T0957-25ML T0957-5ML
TCIAT0957-25MLEA 492 EUR
TCIAT0957-25ML TCIAT0957-5ML
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD00059735
Número CAS: 2434-02-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %