Print…
Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T0948-25ML T0948-500ML
TCIAT0948-25MLEA 17 EUR
TCIAT0948-25ML TCIAT0948-500ML
Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Triethylene glycol dimethacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₂O₆
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Inflamação: 159°C
Número MDL : MFCD00008591
Número CAS: 109-16-0
EINECS: 203-652-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %