Print…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0947-25ML T0947-5ML
TCIAT0947-25MLEA 330 EUR
TCIAT0947-25ML TCIAT0947-5ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (por GC)
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD00014871
Número CAS: 1822-45-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %