Print…
Penicilina Sódica G, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
PENNA-100MU PENNA-10MU
SIALPENNA-100MUEA 218 EUR
SIALPENNA-100MU SIALPENNA-10MU
Penicilina Sódica G, Sigma-Aldrich®
Penicillin G sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Ponto de Fusão: 255 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069666
Número CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2