Print…
Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Triethylene Glycol Diacetate
T0923-25G T0923-500G
TCIAT0923-25GEA 17 EUR
TCIAT0923-25G TCIAT0923-500G
Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Triethylene glycol diacetate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₆
Ponto de ebulição: 300°C
Ponto de Inflamação: 174°C
Número MDL : MFCD00026213
Número CAS: 111-21-7
EINECS: 203-846-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %