Print…
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0916-25G T0916-500G T0916-100G
TCIAT0916-25GEA 19 EUR
TCIAT0916-25G TCIAT0916-500G TCIAT0916-100G
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (por GC)
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Fórmula: C₅₄H₇₈O₃
Número MDL : MFCD00026284
Número CAS: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&vid=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 240.0 to 245.0 deg-C