Print…
Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol Trimethacrylate, TMPTMA, 2-Ethyl-2-((methacryloyloxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
T0912-25ML T0912-500ML
TCIAT0912-25MLEA 17 EUR
TCIAT0912-25ML TCIAT0912-500ML
Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Trimethylolpropane trimethacrylate
Fórmula: C₁₈H₂₆O₆
Peso Molecular: 338.40 g/mol
Ponto de Fusão: –14°C
Ponto de Inflamação: 182°C
Número MDL : MFCD00008588
Número CAS: 3290-92-4
EINECS: 221-950-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %