Print…
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl 3,3-Thiodipropionate, 3,3'-Thiodipropionic Acid Dimethyl Ester
T0901-25ML T0901-500ML
TCIAT0901-25MLEA 16 EUR
TCIAT0901-25ML TCIAT0901-500ML
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate
Fórmula: C₈H₁₄O₄S
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD00008465
Número CAS: 4131-74-2
EINECS: 223-948-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %